Learn More
Axygen™ Depósitos de reactivos de perfil bajo y un solo pocillo Axygen™
Fabricados con polipropileno puro para ofrecer una excelente resistencia química
Marca: Axygen™ RES-SW384-LP
320.15 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22009" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Corning ofrece una línea completa de depósitos de reactivos de un solo pocillo y de varios pocillos de Axygen que están disponibles en múltiples formatos para uso manual y automatizado. Todos los depósitos se han diseñados para cumplir con las dimensiones estándar ANSI/SLA para microplacas y son compatibles con la mayoría de las estaciones de trabajo automatizadas. Los depósitos de reactivos están fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química.
- Duraderos y económicos
- Varios formatos para diferentes aplicaciones
Especificaciones
ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos | |
92 ml | |
No estéril | |
25/caja | |
Sí |
Transparente | |
Polipropileno | |
Depósito de reactivos | |
384 cubetas inferiores |