Learn More
Thermo Scientific™ Sipper Systems for GENESYS 40–180 & BioMate 160 Spectrophotometers
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180 y BioMate 160
Incluye:
Compartimento de muestras de succión
Sistema de succión + cable de alimentación para la UE
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Minimize sample handling and reduce the use of consumables with sipper sample holders. Integrated complete sipper system features:
- Controlled by instrument on-board software
- Powered by external AC/DC power supply unit
- Sip by time or calibrate to sip by volume
- Pre-programmed and custom sip sequences
- Three pump speeds
- Supports 1.6 mm wall thickness silicone tubing
- C-Flex and Viton tubing materials are support in more limited range of sizes
Sipper systems available for select GENESYS™ and BioMate™ spectrophotometers, see ordering table for specific product compatibilities.
Incluye:
- Bomba de succión con cabezal de bomba
- Inserto del compartimento de muestras con soporte para cubeta y guía de tubo de aspiración de cuello de ganso
- Celda de flujo de cuarzo con tubo conector
- Cable para conectar al instrumento
- 16 tubos de silicona L/S de 30 cm
- Fuente de alimentación multivoltaje y cable de alimentación especificado
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (equipo) | Espectrofotómetros GENESYS 140/150/180 y BioMate 160 |
| Incluye | Sistema de succión + cable de alimentación para la UE |