missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Sirtuin 1/SIRT1 Antibody (1F3) - BSA Free, Novus Biologicals™

Código de producto. 18761454 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
25 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
18761454 0.1 mL 0.10 ml
18735093 - 25 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 18761454

Marca: Novus Biologicals NBP151641

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody has been used in 5 publications

Sirtuin 1/SIRT1 Monoclonal specifically detects Sirtuin 1/SIRT1 in Human, Mouse, Rat, Primate, Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin, Flow (Intracellular), Immunohistochemistry Free-Floating.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno Sirtuin 1/SIRT1
Aplicaciones Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Clon 1F3
Concentración 1.0 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:2000, Flow Cytometry 1 ug per million cells, ELISA 1:10000, Immunohistochemistry 1:200-1:1000, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:10-1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:200-1:1000, Flow (Intracellular), Immunohistochemistry Free-Floating reported in scientific literature (PMID 26327687)
N.º de referencia del gen Q96EB6
Alias de gen EC 3.5.1, S. cerevisiae, homolog) 1, sirtuin 1
Símbolos de los genes SIRT1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Purified recombinant fragment of human SIRT1 (amino acids: 265-452) expressed in E. coli. [UniProt# Q96EB6]
Peso molecular del antígeno 120 kDa
Método de purificación Ammonium sulfate precipitation
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Apoptosis, Chromatin Research, DNA Repair, Epigenetics, Histone Deacetylases
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 23411
Especies diana Human, Mouse, Rat, Primate, Rabbit
Contenido y almacenamiento Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Precipitation
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos

For Research Use Only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.