missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SIT1 Antibody (SIT-01), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30150723 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30150723 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30150723

Marca: Novus Biologicals NB500486CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

SIT1 Monoclonal antibody specifically detects SIT1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,Immunoprecipitation,Western Blot,Flow (Intracellular),CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SIT1
Aplicaciones Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Western Blot, Flow Cytometry (Intracellular Staining), CyTOF
Clasificación Monoclonal
Clon SIT-01
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen gp30/40, MGC125908, MGC125909, RP11-331F9.5, SHP2 interacting transmembrane adaptor, SHP2-interacting transmembrane adapter protein, SHP2-interacting transmembrane adaptor protein, signaling threshold regulating transmembrane adaptor 1, signaling threshold-regulating transmembrane adapter 1, SITMGC125910, suppression inducing transmembrane adaptor 1, Suppression-inducing transmembrane adapter 1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Bacterially produced recombinant intracellular fragment of human SIT.
Método de purificación Protein A purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Signal Transduction
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 27240
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.