Learn More
Notrax Skystep™ Ergonomic Rubber Mat with Moulded Edges
Ergonomically and economically engineered, the Skystep™ is designed to suction to the ground to prevent the mat from shifting while trapping air in its chambers. These air pockets combined with the resiliency of the rubber create an ultimate cushioning effect while keeping the mat lightweight.
Marca: Notrax 455S0035BL
Detalles adicionales : Peso : 16.00000kg
Descripción
- El Skystep™ está diseñado de forma ergonómica y económica, y utiliza el poder del aire
- Skystep™ está diseñado para aspirar al suelo para evitar que la alfombrilla cambie mientras retiene aire en las cámaras
- Estos bolsillos de aire combinados con la resiliencia del caucho crean un efecto de almohadillado definitivo al mismo tiempo que hacen que la alfombrilla sea ligera
- Bordes biselados integrados en los cuatro lados para evitar que se tropiece en la alfombrilla
- Colocación libre sin necesidad de instalación
- Escala antideslizante R9 según DIN 51130 y la regla BG BGR181
- Sin DOP, sin DMF, sin sustancias que agotan la capa de ozono, sin silicona ni metales pesados
- Compuesto 100 % de caucho natural
- Aplicaciones de uso general
Especificaciones
59 in | |
Alfombrillas industriales y comerciales | |
90 cm |
Negro | |
Caucho natural | |
150 cm |