Learn More
asecos™ Armario bajo mesa para ácidos y álcalis SL-CLASSIC-UB
Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Modelo de puerta:
1 puerta de una hoja, Con bisagras hacia la izquierda
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo
Función/estructura
- Construcción sólida y duradera: fabricadas con placas especiales de resina de melamina muy resistente
- Fácil de utilizar: acceso a todos los recipientes, 93° de apertura de la puerta batiente, interior del armario completamente visible
- Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con cerradura de cilindro e indicador de estado de bloqueo (rojo/verde)
- Móvil: ruedas pivotantes con zócalo (disponible opcionalmente), facilidad de movimiento del armario
- Ventilación: conductos de aire integrados listos para conexión (DN 50) a un sistema de escape técnico
Certificados
- tipo probado de acuerdo con la norma EN 14727
- Conformidad EN 16121/16122
- Certificado GS
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Conformidad DIN EN 16121/16122, certificado GS |
| Configuración | 1 estantes extraíbles (panel con revestimiento de resina de melamina/PP) |
| Fondo exterior (métrico) | 570mm |
| Fondo interior (métrico) | 531 mm |
| Descripción | Armario para debajo de la mesa para ácidos y álcalis SL-CLASSIC-UB, modelo SL.060.059.UB.T en gris claro, equipo interior con 1 estante extraíble (panel/PP) |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 531 × 489 × 562 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 570 × 590 × 600 mm |
| Modelo de puerta | 1 puerta de una hoja, Con bisagras hacia la izquierda |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento seguro y autorizado de materiales peligrosos no inflamables y agresivos en zonas de trabajo |
| Altura exterior (métrico) | 600mm |
| Mostrar más |