Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad con SL-CLASSIC-UB 2 puertas
Tienda Asecos Productos
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
570 × 1100 × 600 mm
570 × 1100 × 800 mm
Configuración:
2 estantes extraíbles de PP con sumidero de PP de 25 kg/11 litros
4 estantes extraíbles de PP con sumidero de PP de 25 kg/11 litros/600 mm
4 estantes extraíbles de PP con sumidero de PP de 25 kg/11 litros/800 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Construcción sólida y duradera: armarios para debajo de la mesa completamente fabricados con placas especiales pirorretardantes y de resina de melamina
- Almacenamiento seguro y separado: los ácidos y los álcalis se pueden almacenar por separado
- Dos compartimentos de almacenamiento herméticamente divididos, sistema integrado de aireación y ventilación, resistencia a la corrosión de los conductos de aire sin metal
- De acuerdo con TRGS 510
- Los pies ajustables están integrados en el zócalo del armario, lo que garantiza una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares
- El equipamiento interior disponible incluye estantes extraíbles y sumideros inferiores
- Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
- Ventilación: conductos de aire sin metal integrados listos para la conexión a un sistema de escape técnico con solo una entrada de aire de extracción
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | TRGS 510 |
| Configuración | 2 estantes extraíbles de PP con sumidero de PP de 25 kg/11 litros |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 530 × 489 × 760 mm |
| Dimensiones (Pr x An x Al) | 570 × 1100 × 800 mm |
| Modelo de puerta | Con aletas |
| Para utilizar con (aplicación) | Almacenamiento de sustancias peligrosas agresivas y no inflamables |
| Capacidad portante | 2 estantes extraíbles de 25 kg/11 l cada uno, Carga máxima de 100 kg |
| N.º de puertas | 2 |
| N.º de estantes | None |
| Peso (métrico) | 94 kg |
| Mostrar más |