Learn More
Asecos™ Armarios de almacenamiento de seguridad con SL-CLASSIC-UB 2 puertas
Código de producto. p-7160905 Tienda Asecos Productos
Change view
Click to view available options
Dimensiones (Pr x An x Al):
570 × 1100 × 600 mm
570 × 1100 × 800 mm
Configuración:
2 estantes extraíbles de PP con sumidero de PP de 25 kg/11 litros
4 estantes extraíbles de PP con sumidero de PP de 25 kg/11 litros/600 mm
4 estantes extraíbles de PP con sumidero de PP de 25 kg/11 litros/800 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Dimensiones (Pr x An x Al) Configuración unitSize
15411583 570 × 1100 × 800 mm 4 estantes extraíbles de PP con sumidero de PP de 25 kg/11 litros/800 mm cada uno
15648845 570 × 1100 × 800 mm 2 estantes extraíbles de PP con sumidero de PP de 25 kg/11 litros cada uno
15984340 570 × 1100 × 600 mm 4 estantes extraíbles de PP con sumidero de PP de 25 kg/11 litros/600 mm cada uno
3 options
Código de producto. 15411583
Marca: Asecos™ 3320089230621
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Para el almacenamiento seguro y adecuado de materiales peligrosos agresivos y no inflamables en zonas de trabajo debajo de mesas de trabajo y campanas extractoras.
  • Construcción sólida y duradera: armarios para debajo de la mesa completamente fabricados con placas especiales pirorretardantes y de resina de melamina
  • Almacenamiento seguro y separado: los ácidos y los álcalis se pueden almacenar por separado
  • Dos compartimentos de almacenamiento herméticamente divididos, sistema integrado de aireación y ventilación, resistencia a la corrosión de los conductos de aire sin metal
  • De acuerdo con TRGS 510
  • Los pies ajustables están integrados en el zócalo del armario, lo que garantiza una compensación rápida y eficaz de suelos irregulares
  • El equipamiento interior disponible incluye estantes extraíbles y sumideros inferiores
  • Ningún uso no autorizado: puertas bloqueables con cilindro perfilado (posibilidad de integración en un sistema de bloqueo existente)
  • Ventilación: conductos de aire sin metal integrados listos para la conexión a un sistema de escape técnico con solo una entrada de aire de extracción
Especificaciones
Certificaciones/conformidad TRGS 510
Configuración 4 estantes extraíbles de PP con sumidero de PP de 25 kg/11 litros/800 mm
Dimensiones interiores (F x An x Al) 530 × 489 × 760 mm
Dimensiones (Pr x An x Al) 570 × 1100 × 800 mm
Modelo de puerta Con aletas
Para utilizar con (aplicación) Almacenamiento de sustancias peligrosas agresivas y no inflamables
Capacidad portante 4 estantes extraíbles de 25 kg/11 l cada uno, Carga máxima de 100 kg
N.º de puertas 2
N.º de estantes None
Peso (métrico) 104 kg
Color Gris claro
Fondo exterior (imperial) 22.44 in.
Altura exterior (imperial) 31.50 in.
Material Resina de melamina
Tipo de producto Armario de seguridad
Anchura (imperial) exterior 43.31 in.