missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SLC1A5 Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Código de producto. 30152137
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30152137 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30152137

Marca: Novus Biologicals (Bio-Techne) NBP297567CL1

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

SLC1A5 Polyclonal antibody specifically detects SLC1A5 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SLC1A5
Aplicaciones Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado CoraFluor 1
Formulación PBS
Alias de gen AAAT, ASCT2M7VS1, ATB(0), Baboon M7 virus receptor, M7V1ATBO, neutral amino acid transporter B, neutral amino acid transporter B(0), R16, RD114 virus receptor, RD114/simian type D retrovirus receptor, RDR, RDRCFLJ31068, Sodium-dependent neutral amino acid transporter type 2, solute carrier family 1 (neutral amino acid transporter), member 5, Solute carrier family 1 member 5
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human SLC1A5 fragment.
Método de purificación Antigen and protein A Affinity-purified
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 6510
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.