Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™, MWCO de 3500
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Volumen de la muestra (métrico):
0,5 mL
3 mL
12 mL
30 mL
Cantidad:
1 kit (10 casetes)
1 kit (8 casetes)
10 casetes
6 casetes
8 casetes
Tamaño de la unidad:
10 PCS
6 PCS
8 PCS
cada uno
Descripción
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer Thermo Scientific (MWCO de 3500) facilitan la eliminación sencilla y eficaz de sales tampón y contaminantes pequeños de proteínas y otras macromoléculas de hasta 3500 daltons. Pueden utilizarse para una amplia gama de aplicaciones, incluidos la eliminación de contaminantes de bajo peso molecular, el intercambio de tampón, la desalinización, la diálisis de equilibro y la concentración de muestras.
Las muestras líquidas se añaden y se quitan fácilmente penetrando la junta de autosellado con una aguja hipodérmica acoplada a una jeringa. No se necesitan nudos, pinzas ni tapas para sellar las unidades y evitar las fugas y la pérdida de muestra durante el procedimiento de diálisis. Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer se construyen a partir de dos láminas de membrana de diálisis de celulosa regenerada con baja capacidad de unión que se sellan herméticamente a ambos lados de un cuerpo de silicona dentro de un marco de plástico inerte. Los materiales de la membrana y del cassette son compatibles con la mayoría de los tampones y productos químicos que se utilizan en el laboratorio.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer:
• Fáciles de usar — No se requieren nudos ni pinzas; basta con inyectar la muestra en el casete y comenzar la diálisis
• Diálisis rápida — La cámara de casete rápida con dos membranas ofrece una alta proporción superficie-volumen que maximiza la tasa de difusión en comparación con los tubos de diálisis cilíndricos
• Alto grado de recuperación — Diseño de casete rectangular que maximiza la recuperación de todo el volumen de la muestra desde cualquiera de los cuatros puertos de inyección en las esquinas
• Cuatro tamaños de casete — Seleccione el casete que mejor se adapte al volumen de muestra (0,5 a 30 ml)
• Codificado por colores — El bastidor de casete rosa indica los casetes con una membrana de tamaño de poro de 3500 MW
Especificaciones de membrana:
• Composición: Celulosa regenerada sintetizada mediante el método Viscose
• Grosor: De 0,9 a 1,2 mil (de 22,5 a 30 µm)
• Tiempo de hidratación necesario antes de su uso: 2 minutos
• Contenido de glicerol: ninguno
• Contenido de sulfuro: 0,1–0,15 %
• Contenido de metales pesados: trazas
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,1 a 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 a 3 ml
• 12 ml = 3 a 12 ml
• 30 ml = 12 a 30 ml
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer:
• Fáciles de usar — No se requieren nudos ni pinzas; basta con inyectar la muestra en el casete y comenzar la diálisis
• Diálisis rápida — La cámara de casete rápida con dos membranas ofrece una alta proporción superficie-volumen que maximiza la tasa de difusión en comparación con los tubos de diálisis cilíndricos
• Alto grado de recuperación — Diseño de casete rectangular que maximiza la recuperación de todo el volumen de la muestra desde cualquiera de los cuatros puertos de inyección en las esquinas
• Cuatro tamaños de casete — Seleccione el casete que mejor se adapte al volumen de muestra (0,5 a 30 ml)
• Codificado por colores — El bastidor de casete rosa indica los casetes con una membrana de tamaño de poro de 3500 MW
Especificaciones de membrana:
• Composición: Celulosa regenerada sintetizada mediante el método Viscose
• Grosor: De 0,9 a 1,2 mil (de 22,5 a 30 µm)
• Tiempo de hidratación necesario antes de su uso: 2 minutos
• Contenido de glicerol: ninguno
• Contenido de sulfuro: 0,1–0,15 %
• Contenido de metales pesados: trazas
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,1 a 0,5 ml
• 3 ml = 0,5 a 3 ml
• 12 ml = 3 a 12 ml
• 30 ml = 12 a 30 ml
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
| Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
| Membrana | Membrana de celulosa, diálisis |
| Formato | Cassette |
| MWCO | 3.5 kDa |
| Línea de productos | Slide-A-Lyzer |
| Cantidad | 8 casetes |
| Volumen de la muestra (métrico) | 12 mL |