Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™ G2, MWCO: 20 000
Elimine sales y contaminantes de los tampones mientras maximiza la recuperación de las muestras con estos casetes flotantes de diálisis de proteínas de segunda generación (MWCO de 20 000).
Marca:  Thermo Scientific™ 87736
Detalles adicionales : Peso : 1.81440kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10449844
  • 212.00€ / paquete de 8
Fecha estimada de envío: 12-08-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Los casetes de diálisis Thermo Scientific Slide-A-Lyzer G2 (MWCO: 20 000) ofrecen el máximo de comodidad, flexibilidad y rendimiento para diálisis de muestras.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 permiten inyectar las muestras directamente con una jeringa o una pipeta a través del orificio de muestras exclusivo. El diseño del casete permite extraer aire del interior del casete para maximizar la proporción superficie-volumen y proporcionar una diálisis de mayor rendimiento que los sistemas de diálisis de tubos. La muestra puede recuperarse fácilmente a través de los orificios de muestras para pipetas o para jeringas.
Los casetes con un valor de corte de peso molecular (MWCO) de 20 000 utilizan una membrana de celulosa que nominalmente retiene por completo las proteínas y otras macromoléculas de más de 20 000 daltons, a la vez que permite la extracción de las sales de tampón y pequeños contaminantes. La membrana del cassette está compuesta de celulosa regenerada de bajo nivel de fijación. Las membranas y los casetes están fabricados en condiciones de salas blancas para asegurar que estén libres de contaminantes.
Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 20 000):
Fácil de cargar: accesible con pipeta para facilitar la carga y recuperación de muestras
Flotante: cámaras de aire integradas que eliminan la necesidad de boyas
Construcción sólida: garantiza la máxima integridad y protección posible de las muestras
Diseño superior: investigado y probado exhaustivamente para proporcionar una diálisis rápida y coherente con la máxima recuperación de las muestras
Varios tamaños: capacidades de casetes para adaptarse de forma óptima a volúmenes de muestra de 0,5 a 70 ml
Versátil: ideal para retirar contaminantes de bajo peso molecular, intercambiar tampones y desalinizar
Intervalos de volumen:
• 0,5 ml = 0,25 a 0,75 ml
• 3 ml = 1 a 3 ml
• 15 ml = 5 a 15 ml
• 30 ml = 10 a 30 ml
• 70 ml = 25 a 70 ml
Información de órdenes
Important Note: SKU #87736 will be discontinued on June 1, 2023, and replaced by A52977, a new generation of cassettes.Consider switching to A52977.
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente
Membrana de celulosa, diálisis
20 kDa
8 casetes
Intercambio de tampones, proteína
Cassette
Slide-A-Lyzer™
15 mL