Learn More
Thermo Scientific™ Casetes de diálisis Slide-A-Lyzer™ G2, MWCO de 3500
Elimine sales y contaminantes de los tampones mientras maximiza la recuperación de las muestras con estos casetes flotantes de proteínas de segunda generación (MWCO de 3500).
146.00€ - 224.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | Almacenar a temperatura ambiente |
---|---|
Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
Membrana | Membrana de celulosa, diálisis |
Formato | Cassette |
MWCO | 3.5 kDa |
Código de producto | Marca | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen de la muestra (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10615655
|
Thermo Scientific™
87722 |
0.5 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10003594
|
Thermo Scientific™
87723 |
3 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10515104
|
Thermo Scientific™
87724 |
15 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10451375
|
Thermo Scientific™
87725 |
30 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
10378974
|
Thermo Scientific™
87726 |
70 mL |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
Descripción
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 ofrecen el máximo de comodidad, flexibilidad y rendimiento para diálisis de muestras. Estos casetes con un valor de corte de peso molecular de 3500 (MWCO de 3500) utilizan una membrana de celulosa para retener proteínas y otras macromoléculas de más de 3500 daltons, al tiempo que permiten la eliminación de sales y pequeños contaminantes. La membrana del cassette está compuesta de celulosa regenerada de bajo nivel de fijación. Las membranas y los casetes están fabricados en condiciones de sala blanca para garantizar la ausencia de contaminantes.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 dializan volúmenes de muestras de hasta 70 ml. Estos casetes con un MWCO de 3500 permiten inyectar muestras directamente con una jeringa o pipeta a través del puerto de muestras exclusivo. El diseño del casete permite extraer aire del interior del casete para maximizar la proporción superficie-volumen y proporcionar una diálisis de mayor rendimiento que los sistemas de diálisis de tubos. La muestra puede recuperarse fácilmente a través de los orificios de muestras para pipetas o para jeringas.Características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G2 (MWCO de 3500):
• Fácil de cargar — Accesible con pipeta para facilitar la carga y recuperación de muestras
• Flotantes — Cámaras de aire integradas que eliminan la necesidad de boyas
• Construcción sólida — Garantiza la máxima integridad y protección posible de las muestras
• Diseño superior — Investigado y probado exhaustivamente para proporcionar una diálisis rápida y coherente con la máxima recuperación de las muestras
• Versátil — Disponibles para volúmenes de 0,5 a 70 ml
Rangos de volumen:
• 0,5 ml = 0,25 a 0,75 ml
• 3 ml = 1 a 3 ml
• 15 ml = 5 a 15 ml
• 30 ml = 10 a 30 ml
• 70 ml = 25 a 70 ml
Especificaciones
Almacenar a temperatura ambiente | |
Membrana de celulosa, diálisis | |
3.5 kDa |
Intercambio de tampones, proteína | |
Cassette | |
Slide-A-Lyzer™ |