Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, Irradiated 10K MWCO
Tienda Thermo Scientific Productos
Descripción
Los casetes Slide-A-Lyzer G3 son dispositivos de diálisis de un solo uso diseñados para maximizar el rendimiento y la utilidad. Proporcionan una alternativa a los tubos de diálisis tradicionales fácil de usar y segura y se utilizan en distintas aplicaciones, entre las que se incluyen la eliminación de sales y sustancias contaminantes de bajo peso molecular, el intercambio de tampones y la concentración de muestras. A diferencia de los tubos planos estándar, estos dispositivos innovadores no requieren nudos ni pinzas que puedan provocar fugas y pérdida de muestras.
Los casetes Slide-A-Lyzer G3 son dispositivos de diálisis de un solo uso diseñados para maximizar el rendimiento y la utilidad. Proporcionan una alternativa a los tubos de diálisis tradicionales fácil de usar y segura y se utilizan en distintas aplicaciones, entre las que se incluyen la eliminación de sales y sustancias contaminantes de bajo peso molecular, el intercambio de tampones y la concentración de muestras. A diferencia de los tubos planos estándar, estos dispositivos innovadores no requieren nudos ni pinzas que puedan provocar fugas y pérdida de muestras.
Los nuevos casetes G3 están diseñados de manera ergonómica para ser significativamente más ligeros y compactos que las generaciones anteriores, lo que facilita su manipulación y los hace más prácticos. Este novedoso diseño incluye un nuevo tapón que permite la carga y recuperación de muestras sin esfuerzo, lo que proporciona una respuesta visual y táctil al abrir y cerrar para garantizar la transferencia y la seguridad de las muestras. La carga y extracción de las muestras se llevan a cabo fácilmente con una pipeta serológica o una aguja hipodérmica (opcional) acoplada a una jeringa. Todos los casetes G3 ofrecen una cámara de aire integrada que proporciona flotabilidad y orientación vertical durante el proceso de diálisis.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G3 están disponibles en cinco tamaños diferentes, con capacidad para el volumen de la muestra de 0,5 a 125 ml, y se suministran con 2000, 3500, 10 000 y 20 000 topes de peso molecular (MWCO).
Las membranas de casetes se componen de una celulosa regenerada de bajo nivel de unión que proporciona la máxima pureza y recuperación de la muestra. Los materiales de membrana y casete son compatibles con la mayoría de los tampones y productos químicos de laboratorio.
Los casetes Slide-A-Lyzer G3 con 10 000 MWCO también se ofrecen en formato tratado con haz de electrones para aplicaciones como el cultivo de células, la purificación de virus o la preparación de muestras para otras aplicaciones que requieren condiciones que minimicen el riesgo de contaminación de las muestras. Se utilizó una dosis determinada para esterilizar unidades en base a pruebas de carga biológica para identificar el crecimiento anaeróbico. Las pruebas de esterilidad no se realizan en lotes individuales.
Las características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G3 incluyen:
• Diálisis eficaz: cámara de casetes plana con dos membranas; proporciona una alta relación de superficie-volumen que maximiza la tasa de difusión
• Facilidad de uso: carga y eliminación de muestras con una pipeta o jeringa
• Alto grado de recuperación de muestras: el plástico y la membrana de bajo nivel de unión ayudan a minimizar la pérdida de muestras en comparación con los sistemas de filtrado y resina
• Máxima seguridad de las muestras: las membranas selladas evitan las fugas que pueden ocurrir con los tubos de diálisis y dispositivos caseros. Los tapones tienen una respuesta visual y táctil que garantiza un cierre seguro de la cámara de muestras
• Diseño estilizado: dispositivos con menos plástico y más ligeros
• Formato autoflotante: diseñados para flotar de forma independiente sin boyas externas
• Opción irradiada con rayos gamma: los casetes irradiados con rayos gamma están disponibles para aplicaciones que requieran condiciones que minimicen el riesgo de contaminación de la muestra
Especificaciones
Especificaciones
| Diana de purificación | Intercambio de tampones, proteína |
| Membrana | Membrana de celulosa, diálisis |
| Formato | Cassette |
| Capacidad (métrico) | 70 mL |
| MWCO | 10 kDa |
| Línea de productos | Slide-A-Lyzer |
| Cantidad | 6 casetes |
| Características ecológicas | Menos residuos |