Learn More
Thermo Scientific™ Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes, Irradiated 10K MWCO
Thermo Scientific Slide-A-Lyzer™ G3 Dialysis Cassettes facilitate the rapid and trouble-free dialysis of sample volumes from 0.5 to 125 mL. Unlike standard flat tubing, these innovative devices do not require knots or clips that can lead to leaking and sample loss.
Marca: Thermo Scientific™ A52981
Detalles adicionales : Peso : 0.25000kg
Descripción
The Slide-A-Lyzer G3 Cassettes are single-use dialysis devices designed to maximize performance and practicality. They provide an easy-to-use and secure alternative to traditional dialysis tubing and are used in a wide range of applications including low molecular-weight contaminant and salt removal, buffer exchange, and sample concentration. Unlike standard flat tubing, these innovative devices do not require knots or clips that can lead to leaking and sample loss.
Los casetes Slide-A-Lyzer G3 son dispositivos de diálisis de un solo uso diseñados para maximizar el rendimiento y la utilidad. Proporcionan una alternativa a los tubos de diálisis tradicionales fácil de usar y segura y se utilizan en distintas aplicaciones, entre las que se incluyen la eliminación de sales y sustancias contaminantes de bajo peso molecular, el intercambio de tampones y la concentración de muestras. A diferencia de los tubos planos estándar, estos dispositivos innovadores no requieren nudos ni pinzas que puedan provocar fugas y pérdida de muestras.
Los nuevos casetes G3 están diseñados de manera ergonómica para ser significativamente más ligeros y compactos que las generaciones anteriores, lo que facilita su manipulación y los hace más prácticos. Este novedoso diseño incluye un nuevo tapón que permite la carga y recuperación de muestras sin esfuerzo, lo que proporciona una respuesta visual y táctil al abrir y cerrar para garantizar la transferencia y la seguridad de las muestras. La carga y extracción de las muestras se llevan a cabo fácilmente con una pipeta serológica o una aguja hipodérmica (opcional) acoplada a una jeringa. Todos los casetes G3 ofrecen una cámara de aire integrada que proporciona flotabilidad y orientación vertical durante el proceso de diálisis.
Los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G3 están disponibles en cinco tamaños diferentes, con capacidad para el volumen de la muestra de 0,5 a 125 ml, y se suministran con 2000, 3500, 10 000 y 20 000 topes de peso molecular (MWCO).
Las membranas de casetes se componen de una celulosa regenerada de bajo nivel de unión que proporciona la máxima pureza y recuperación de la muestra. Los materiales de membrana y casete son compatibles con la mayoría de los tampones y productos químicos de laboratorio.
Los casetes Slide-A-Lyzer G3 con 10 000 MWCO también se ofrecen en formato tratado con haz de electrones para aplicaciones como el cultivo de células, la purificación de virus o la preparación de muestras para otras aplicaciones que requieren condiciones que minimicen el riesgo de contaminación de las muestras. Se utilizó una dosis determinada para esterilizar unidades en base a pruebas de carga biológica para identificar el crecimiento anaeróbico. Las pruebas de esterilidad no se realizan en lotes individuales.
Las características de los casetes de diálisis Slide-A-Lyzer G3 incluyen:
• Diálisis eficaz: cámara de casetes plana con dos membranas; proporciona una alta relación de superficie-volumen que maximiza la tasa de difusión
• Facilidad de uso: carga y eliminación de muestras con una pipeta o jeringa
• Alto grado de recuperación de muestras: el plástico y la membrana de bajo nivel de unión ayudan a minimizar la pérdida de muestras en comparación con los sistemas de filtrado y resina
• Máxima seguridad de las muestras: las membranas selladas evitan las fugas que pueden ocurrir con los tubos de diálisis y dispositivos caseros. Los tapones tienen una respuesta visual y táctil que garantiza un cierre seguro de la cámara de muestras
• Diseño estilizado: dispositivos con menos plástico y más ligeros
• Formato autoflotante: diseñados para flotar de forma independiente sin boyas externas
• Opción irradiada con rayos gamma: los casetes irradiados con rayos gamma están disponibles para aplicaciones que requieran condiciones que minimicen el riesgo de contaminación de la muestra
Especificaciones
Intercambio de tampones, proteína | |
Cassette | |
10 kDa | |
10 casetes |
Membrana de celulosa, diálisis | |
3 mL | |
Slide-A-Lyzer™ | |
Menos residuos |