Learn More
Fisherbrand™ Soportes para portaobjetos
Fichas de índice en cada soporte para la referencia y clasificación de portaobjetos
Marca:  Fisherbrand™ 1007
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11774356
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Fichas de índice en cada soporte para la referencia y clasificación de portaobjetos
  • Cada soporte acepta cuatro portaobjetos, con tamaño de 3 × 1 pulg o 75 × 25 mm
  • Se suministran con o sin caja de archivo de plástico
  • El conjunto de soporte para portaobjetos incluye soportes de portaobjetos de 127 × 76 mm (12 5 × 3 pulg)
  • Los soportes también se pueden almacenar en la cabina de microportaobjetos Fisherbrand (n.º de cat. 12-588-30)
Especificaciones
Especificaciones
4 Slides/Card
12.5 in. (Slide Holder)
127 mm (Slide Holder)
Cartón con un bastidor protector de plástico
3 in. (Slide Holder)
76 mm (Slide Holder)
File box
3 in
75 mm
75 x 25 mm and 3 x 1 in.
1 in
25 mm