Learn More
Boekel Scientific™ Slide Moat™ Hybridization Incubator
Código de producto. 10630394
230 V
Click to view available options
Tensión:
230 V
Temperature Range: Ambient +5°C to 100°C
Incubadora de portaobjetos de microscopio versátil
  • En casa en laboratorio de investigación clínica o básica
  • Diseñado para hibridación o desnaturalización «in situ», además de todos los procedimientos de secado y calentamiento de portaobjetos utilizados en histología, citología o patología. Intervalo: 5 °Controlador PID superior a la temperatura ambiente a 100 °C para una fácil selección de temperatura, calentamiento rápido (temperatura ambiente a 65 °C en 20 minutos) y excelente estabilidad (normalmente ± 0,2 °C o mejor en todo el intervalo de funcionamiento)
  • Juntas herméticas de tapa de vidrio templado para una junta integral en la base de calefacción; juntas herméticas que mantienen la atmósfera saturada durante la noche con solo unas gotas de agua
  • Admite hasta 30 microscopios estándar (25,4 × 76,2 mm [1 x 3 pulgadas]) o portaobjetos especialmente diseñados «in situ» en tres filas de diez cada uno
Información de órdenes
El espacio libre entre la tapa y el pedestal es de 1 cm (0,36 pulgadas); Dimensiones de la cámara: 34,9 x 40,6 x 14,6 cm (F x An x Al); Peso neto: 8,7 kg
Especificaciones
Tipo de controlador PID
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +5 °C a 100 °C
Tipo Incubadora de hibridación
Uniformidad de temperatura Hasta ± 0,2 °C
Garantía 2 años
Anchura (imperial) interior 16 pulg
Anchura (métrico) interior 40,6 cm
Altura (imperial) interior 5,75 in
Altura (métrico) interior 14,6 cm
Diámetro (imperial) interior 13,75 in
Diámetro interior (métrico) 35 cm
Peso con embalaje (imperial) 23 lb
Peso con embalaje (métrico) 10,4 kg
Peso (imperial) 18 lb
Peso (métrico) 8,2 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50 Hz
Título del producto
Boekel Scientific™ Slide Moat™ Hybridization Incubator >