Learn More
Epredia™ Impresora para portaobjetos SlideMate™ AS
Reduzca el número de errores de identificación de las muestras a la vez que mejora el riguroso flujo de trabajo gracias a la impresora para portaobjetos bajo demanda Epredia™ SlideMateTM AS.
Descripción
Descripción
Reduzca el número de errores de identificación de las muestras a la vez que mejora el riguroso flujo de trabajo gracias a la impresora para portaobjetos bajo demanda Thermo Scientific™ SlideMate™ AS.
SlideMate AS permite un flujo de trabajo de una sola pieza mediante características exclusivas diseñadas específicamente para la impresión a demanda.
  • La pantalla táctil a color totalmente integrada y el sencillo software son fáciles de usar.
  • El escáner de códigos de barras integrado lee la información del casete e importa los datos a la etiqueta del portaobjetos
  • Se conecta fácilmente a otros equipos o sistemas de información del laboratorio.
  • Imprime directamente sobre el portaobjetos, lo que elimina la necesidad de utilizar etiquetas o de escribir a mano.
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Epredia™ Impresora para portaobjetos SlideMate™ AS