Learn More
Edmund Bühler GmbH™ Sliding Plate with Combifix SM
Affix to a multistory platform. Edmund Bühler GmbH™ Sliding Plate with Combifix SM fastens horizontal separating funnels of different sizes to platform.
630.00€ - 745.00€
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Incluye | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10540102
|
Edmund Bühler GmbH™
0051 484 |
5 tiras de sujeción H, placa base adicional |
630.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
10071051
|
Edmund Bühler GmbH™
0051 485 |
4 tiras de sujeción H, 4 tiras de sujeción V, placa base adicional |
745.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 28-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Altura de fijación de los rollos: 40 o 75mm• Rollo de diámetro 25mm
• Para marco 2 pisos
Información de órdenes
Tamaño
Especificaciones
Placa deslizante |