Learn More
Micronova™ Sistema de carro para salas limpias SlimLine™
Todos los componentes son esterilizables en autoclave
3165.00€ - 3395.00€
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Para utilizar con (equipo) Sistema de carro para salas limpias SlimLine™
Material Acero inoxidable
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Tipo de producto Color Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tipo de producto Color Precio Cantidad y disponibilidad  
11962455
Ver documentos
Micronova™
C-22S
Sistema de cestillo doble Blue, Yellow
3165.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 30-06-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
11972455
Ver documentos
Micronova™
C-33S
Sistema de tres cubos Blue, Yellow, Red
3395.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Carro modular de acero inoxidable electropulido disponible en configuraciones de dos o tres cubos
  • Cuando se utiliza con tres cubos, el sistema garantiza las fases correctas de desinfección, enjuague y vaciado en el procesamiento estéril y farmacéutico
  • Tres soportes de agarre en la parte posterior del carro permiten un intercambio y almacenamiento sencillos de los mangos y los cabezales de fregona adicionales
  • El revestimiento del cubo (se vende por separado) crea una barrera impermeable entre el desinfectante y el recipiente para garantizar la integridad de la mezcla del desinfectante
  • Hay un escurridor, un cestillo de alambre y cubos de repuesto opcionales disponibles por separado
Especificaciones
Especificaciones
Esterilizable en autoclave
Sistema de carro para salas limpias SlimLine™
Acero inoxidable
Documentos
Product Certifications
Título del producto
Micronova™ Sistema de carro para salas limpias SlimLine™