Learn More
Thermo Scientific™ Conectores de columna dobles para HPLC SLIPFREE™
Código de producto. 10771844 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Tipo:
Conector flexible doble
Diámetro interior (imperial):
0,005 in
Longitud (métrico):
15 cm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10771844
Marca: Thermo Scientific™ 30215FLEX
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Garantice conexiones de columna sin fugas y sin huecos y optimice el rendimiento de LC con conectores de columna dobles para HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™ autoajustables.
Garantice unas conexiones de columna excelentes y un rendimiento HPLC óptimo con los conectores de columna dobles para HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™. Compatible con todos los conectores del extremo de la columna, estos conectores universales de ajuste automático proporcionan conexiones de columna sin fugas ni huecos. Las conexiones de apriete manual de hasta 689,48 bar (10 000 psi) garantizan la facilidad de uso. Son ideales para columnas de fluidos supercríticos (SFC). Los conectores SLIPFREE están disponibles en varias configuraciones y diseños para una amplia gama de aplicaciones.
Leak-Free, Void-Free Connections:
  • Pushes tubing and ferrule into end-fitting
  • Self adjusts to fit each new column connection
  • Fingertight connection up to 10000 psi
Flexible:
  • Fits all brands of columns
  • Available in single and double configurations
  • Available in a range of internal diameters to suit multiple applications
  • PEEK-collared and long-neck designs available for specific applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Conector flexible doble
Diámetro interior (imperial) 0,005 in
Descripción Double Flexible; 0.005 in. ID x 15 cm
Para utilizar con (equipo) Microbore/Smallbore Column
Longitud (métrico) 15 cm