Learn More
Thermo Scientific™ Conectores de columna dobles para HPLC SLIPFREE™
Product Code. p-4522161 Shop All Thermo Scientific Products
Change view
Click to view available options
Tipo:
Conector flexible doble
Diámetro interior (imperial):
0,005 in
Longitud (métrico):
15 cm
Unit Size:
cada uno
Product Code. Tipo Diámetro interior (imperial) Longitud (métrico) unitSize
10771844 Conector flexible doble 0,005 in 15 cm cada uno
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10771844
Brand: Thermo Scientific™ 30215FLEX
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Garantice conexiones de columna sin fugas y sin huecos y optimice el rendimiento de LC con conectores de columna dobles para HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™ autoajustables.
Garantice unas conexiones de columna excelentes y un rendimiento HPLC óptimo con los conectores de columna dobles para HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™. Compatible con todos los conectores del extremo de la columna, estos conectores universales de ajuste automático proporcionan conexiones de columna sin fugas ni huecos. Las conexiones de apriete manual de hasta 689,48 bar (10 000 psi) garantizan la facilidad de uso. Son ideales para columnas de fluidos supercríticos (SFC). Los conectores SLIPFREE están disponibles en varias configuraciones y diseños para una amplia gama de aplicaciones.
Leak-Free, Void-Free Connections:
  • Pushes tubing and ferrule into end-fitting
  • Self adjusts to fit each new column connection
  • Fingertight connection up to 10000 psi
Flexible:
  • Fits all brands of columns
  • Available in single and double configurations
  • Available in a range of internal diameters to suit multiple applications
  • PEEK-collared and long-neck designs available for specific applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Tipo Conector flexible doble
Diámetro interior (imperial) 0,005 in
Descripción Double Flexible; 0.005 in. ID x 15 cm
Para utilizar con (equipo) Microbore/Smallbore Column
Longitud (métrico) 15 cm