Learn More
Thermo Scientific™ Conectores de columna únicos para HPLC SLIPFREE™
Garantice conexiones de columna sin fugas y sin huecos y optimice el rendimiento de LC con conectores de columna para HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™ universales y autoajustables.
Marca: Thermo Scientific™ 30128-FLEX
Descripción
Garantice unas conexiones de columna excelentes y un rendimiento HPLC óptimo con los conectores de columna únicos para HPLC Thermo Scientific™ SLIPFREE™. Compatible con todos los conectores del extremo de la columna, estos conectores universales de ajuste automático proporcionan conexiones de columna sin fugas ni huecos. Las conexiones de apriete manual de hasta 689,48 bar (10 000 psi) garantizan la facilidad de uso. Son ideales para columnas de fluidos supercríticos (SFC). Los conectores SLIPFREE están disponibles en varias configuraciones y diseños para una amplia gama de aplicaciones.
Leak-Free, Void-Free Connections- Pushes tubing and ferrule into end-fitting
- Self adjusts to fit each new column connection
- Fingertight connection up to 10000 psi
- Fits all brands of columns
- Available in single and double configurations
- Available in a range of internal diameters to suit multiple applications
- PEEK-collared and long-neck designs available for specific applications
Especificaciones
Single Flexible Connector | |
Single Flexible; 0.005 in. ID x 28 cm | |
28 cm |
0,005 in | |
Microbore/Smallbore Column |