Learn More
Molecular Probes™ Medio de montaje antidecoloración SlowFade™ Diamond
Medio de montaje antidecoloración SlowFade™ Diamond
Marca:  Molecular Probes™ S36967
51.68 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15302202
  • 68.00€ / 2 ml
En stock
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
El medio de montaje antidecoloración SlowFade™ Diamond es un medio de montaje líquido con base de glicerol aplicado directamente a muestras de tejido o células con etiquetas fluorescentes en portaobjetos de microscopio. El medio de montaje SlowFade™ Diamond proporciona una protección antidecoloración superior en los espectros visuales y de infrarrojos completos. Puede utilizar el medio de montaje SlowFade™ Diamond con casi cualquier tinte o proteína fluorescente (por ejemplo, GFP, RFP, mCherry) para lograr la señal más brillante y el fondo mínimo.
Las características del medio de montaje antidecoloración SlowFade™ Diamond incluyen:
  • Protege los tintes fluorescentes y las proteínas fluorescentes frente a la decoloración, en los espectros visibles y de infrarrojos completos
  • Líquido listo para su uso que no cura; las muestras se pueden ver de inmediato
  • Ideal para tintes Alexa Fluor™ y tintes tradicionales, como FITC y Cy™3, y proteínas fluorescentes como GFP, RFP y mCherry
  • Mantiene la señal de fluorescencia, apenas se produce supresión
    Obtenga más información sobre los medios de montaje antidecoloración SlowFade™.
    El medio de montaje antidecoloración SlowFade™ Diamond se suministra ya mezclado y listo para usar en un frasco cuentagotas, con o sin DAPI. Simplemente vierta una gota en la muestra, añada un cubreobjetos y obtenga la imagen. El medio de montaje SlowFade™ Diamond es un medio de montaje sin curado que forma una trayectoria óptica casi perfecta (1,42 de RI). Cuando los bordes del cubreobjetos se sellan con un sellador de cubreobjetos adecuado, las muestras se pueden almacenar durante días o semanas. Si se desea un almacenamiento a largo plazo con un índice de refracción (RI) más cercano al del aceite de inmersión, se recomienda el medio de montaje antidecoloración ProLong™ Diamond. Con las propiedades que no requieren curado del medio de montaje SlowFade™ Diamond, las muestras se pueden evaluar y obtener imágenes inmediatamente después del etiquetado.
    Obtenga protección frente a la decoloración fotográfica en los espectros visibles y de infrarrojos completos
    Independientemente de los tintes o proteínas fluorescentes que utilice, el medio de montaje SlowFade™ Diamond ayuda a proporcionar la mejor protección contra la decoloración fotográfica. Se ha demostrado que cuenta con el mejor rendimiento de su clase con una amplia gama de tintes, incluidos los tintes Alexa Fluor™, FITC, TRTC, Texas Red™, Cy™3 y Cy™5. El medio de montaje SlowFade™ Diamond no suprime y su capacidad para proporcionar una señal más brillante, sin ningún fondo, le ayuda a garantizar que obtendrá las imágenes de la mejor calidad y resolución para su publicación.
    Señales estables durante la adquisición de imágenes y para visualización inmediata
    El medio de montaje SlowFade™ Diamond es la opción ideal para analizar muestras inmediatamente después del etiquetado. Sus propiedades antidecoloración para los tintes y proteínas fluorescentes conservan la intensidad de la señal durante sesiones prolongadas de obtención de imágenes, como el escaneo repetido bajo iluminación de escaneo láser confocal, o con microscopía de resolución extremadamente alta. Y es fácil de usar: solo hay que retirar el exceso de agua de la muestra teñida y montar. Se puede utilizar un sellador de portaobjetos para conservar los portaobjetos durante días o semanas. Si se desea un archivo más duradero, el medio de montaje SlowFade™ Diamond se puede lavar con PBS y las muestras se pueden volver a montar con el medio de montaje antidecoloración ProLong™ Diamond.
    Logre un excelente índice de refracción para conseguir imágenes nítidas
    Para las modernas aplicaciones de obtención de imágenes de alta resolución, la equivalencia del índice de refracción (RI) es esencial. El medio de montaje SlowFade™ Diamond tiene un RI de 1,42, que está mucho más cerca del RI de células o tejidos. Para muestras gruesas, puede ser esencial utilizar el medio de montaje SlowFade™ para obtener imágenes de alta resolución.
    TRUSTED_SUSTAINABILITY
  • Especificaciones
    Especificaciones
    2 mL
    Contiene 1 frasco cuentagotas con 2 ml de reactivo.
    • Almacenar a 2-8 °C o congelados a entre -5 y -30 °C.
    • Proteja el producto de la luz.
    • Estable durante al menos seis meses después de su recepción.
    SlowFade™
    2 mL
    Montaje antidecoloración
    Aprobado para su envío a temperatura ambiente o en hielo húmedo
    Solución de montaje, solución antidecoloración
    Sugerencias de productos
    Sugerencias de productos
    Videos
    Seguridad y manipulación
    Seguridad y manipulación
    Nombre del producto
    • SlowFade Diamond Antifade Mountant
    Palabra de advertencia
    • Atención
    Clasificación
    • Sensibilización cutánea Categoría 1
    • Carcinogenicidad Categoría 2
    • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
    Indicaciones de peligro
    • H315-Provoca irritación cutánea.
    • H319-Provoca irritación ocular grave.
    • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
    Consejos de prudencia
    • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
    • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
    • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
    • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
    • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.