Learn More
Invitrogen™ Montaje antidifusión SlowFade™ Glass Soft-set
Click to view available options
Volumen (métrico):
2 mL
Tamaño de la unidad:
2 ml
paquete de 5
Descripción
- Medio de montaje sin curación, listo para su uso, basado en glicerol, aplicado directamente a muestras de células o tejidos etiquetadas con fluorescencia en portaobjetos de microscopio
- Formulado para tener un índice de refracción de 1,52 para que las imágenes más nítidas y los componentes para la antidecoloración resistan la fotodecoloración
- El resultado son imágenes nítidas y brillantes con casi cualquier fluoróforo, con microscopios de campo amplio, confocal o de superresolución, a profundidades focales de 0 a 500 µm
- El medio de montaje es sin curación, lo que permite obtener imágenes de las células inmediatamente después del montaje, sin ninguno de los efectos adversos de la morfología celular que pueden causar un medio de montaje de curado
- Listo para su uso: simplemente vierta una gota en la muestra, añada un cubreobjetos y obtenga la imagen
- Disponible con o sin tinción nuclear DAPI
- Se recomienda el medio de montaje Prolong Glass Antifade si se necesita un montaje de curado y endurecimiento, también con un índice de refracción de 1,52, para años de almacenamiento de portaobjetos
Las características del medio de montaje antidecoloración SlowFade Glass incluyen:
- Montura antidescoloramiento lista para usar, a base de glicerol, que no se cura
- Índice de refracción de 1,52, con aberraciones esféricas minimizadas
- Resolución axial hasta tres veces mejor en comparación con el montado normal
- Aclaración óptica del tejido visible, incluso en secciones de hasta 1 mm de grosor
- Imágenes nítidas y brillantes a cualquier profundidad focal de 0 a 500µm
Especificaciones
Especificaciones
| Cantidad | 2 mL |
| Tipo de producto | Montaje antidecoloración |
| Contenido y almacenamiento | Contiene 1 frasco cuentagotas con 2 ml de reactivo |
| Condiciones de envío | Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco |
| Línea de productos | SlowFade |
| Tipo de reactivo | Solución antidecoloración |
| Volumen (métrico) | 2 mL |