Learn More
Invitrogen™ SlowFade™ Glass Soft-set Antifade Mountant, with DAPI
Código de producto. p-7180577
Click to view available options
Cantidad:
1 x 2 mL
5 x 2 mL
Tamaño de la unidad:
10 ml
2 ml
Código de producto. 16627323
Marca: Invitrogen™ S36920
El medio de montaje antidecoloración SlowFade Glass es un medio de montaje sin curado con base de glicerol y listo para su uso aplicado directamente a muestras de tejido o células con etiquetas fluorescentes en portaobjetos de microscopio.
Está formulado para tener un índice de refracción de 1,52 para que las imágenes más nítidas y los componentes para la antidecoloración resistan la decoloración fotográfica. El resultado son imágenes nítidas y brillantes con casi cualquier fluoróforo, con microscopios de campo ancho, confocales o de resolución extremadamente alta, a profundidades focales de 0–500 µm.
Puesto que el medio de montaje antidecoloración SlowFade Glass no tiene curado, las células se pueden visualizar inmediatamente después del montaje sin sufrir ninguno de los efectos adversos en la morfología celular que podría causar un medio de montaje de curado. Listo para su uso; simplemente vierta una gota en la muestra, añada un cubreobjetos y obtenga la imagen. Está disponible con o sin tinción nuclear DAPI.
Entre las características del medio de montaje antidecoloración SlowFade Glass se incluyen:
• Medio de montaje antidecoloración sin curado a base de glicerol y listo para su uso
• Índice de refracción de 1,52, con aberraciones esféricas minimizadas
• Resolución axial hasta tres veces mejor en comparación con el medio de montaje normal
• Aclarado óptico de tejido visible, incluso en secciones de hasta 1 mm de grosor
• Imágenes nítidas y brillantes a cualquier profundidad focal de 0 a 500 µm
Imágenes nítidas para una adquisición de imágenes 3D profundas
El medio de montaje antidecoloración SlowFade Glass presenta un índice de refracción de 1,52 (similar a los cubreobjetos de vidrio), con una protección superior contra la fotodecoloración. Es compatible con la óptica del microscopio de inmersión en aceite y de aceite de inmersión, lo cual permite una trayectoria de luz sin refracción y minimiza la aberración esférica y, así, mejora la resolución axial en tres veces (a una profundidad focal de 150 µm), según lo medido por la función de dispersión de puntos. Cuando se montan secciones de tejido de 1 mm de grosor, se produce un visible aclarado de tejido óptico, lo que permite obtener imágenes 3D profundas.
Inhibe la decoloración fotográfica en los espectros visible y del infrarrojo cercano
Independientemente de los colorantes o proteínas fluorescentes que utilice, el medio de montaje antidecoloración Slowfade Glass ayuda a proporcionar una protección superior contra la decoloración fotográfica. Se ha demostrado que cuenta con el mejor rendimiento de su clase con una amplia gama de tintes fluorescentes, incluidos los tintes Alexa Fluor, FITC, TRTC, Texas Red, Cy3 y Cy5, y proteínas fluorescentes, incluidas GFP, RFP y mCherry. El medio de montaje SlowFade Glass no suprime los fluoróforos y su capacidad para proporcionar una señal más brillante, sin ningún fondo, le ayuda a garantizar que obtendrá las imágenes de la mejor calidad y resolución para su publicación.
Medio de montaje que no se cura ni expande o contrae las muestras
La mayoría de las técnicas de limpieza de tejidos expanden o contraen las muestras, lo que provoca artefactos en la morfología de las muestras. El medio de montaje antidecoloración SlowFade Glass sin curado no provoca la expansión o contracción de las muestras, lo que hemos verificado utilizando esferoides de Hela y secciones cerebrales de rata. Esta característica permite obtener imágenes en 3D de la morfología de la muestra verdaderamente nativa. Las muestras están disponibles para la adquisición de imágenes inmediatamente después del montaje, y los portaobjetos debidamente sellados se pueden almacenar durante semanas o meses para obtener excelentes resultados de imágenes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 x 2 mL
Tipo de producto Montaje antidecoloración
Contenido y almacenamiento Contiene 1 frasco cuentagotas con 2 ml de reactivo
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Línea de productos SlowFade
Tipo de reactivo Solución antidecoloración
Volumen (métrico) 2 mL
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.