Learn More
SI Analytics™ Placa calefactora de agitación, 550 °C, cerámica de vidrio
Tienda SI Analytics Productos
Click to view available options
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Descripción
- Cuenta con una superficie de calefacción de cristal cerámico
- Incluye un cable
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la placa superior | Cerámica de vidrio |
| Tensión | 230 V |
| Incluye | Cable |
| Requisitos eléctricos | 230 V |
| Modelo | SLR |
| Tamaño | 6.1 in (Diám) |
| Altura (métrico) | 85 mm |
| Temperatura (métrico) | De temperatura ambiente a 550 °C |
| Anchura (métrico) | 240 mm |
| Longitud (métrico) | 370 mm |
| Mostrar más |