Learn More
RETSCH SM 100 Model Cutting Mills
6855.00€ - 8815.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Molino de corte |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 700 x 582 x 1675 mm |
Altura (métrico) | 1675 mm |
Clasificación IP | IP54 |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Requisitos eléctricos | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15156846
|
RETSCH
20.727.0010 |
Para reducción de tamaño, sin metales pesados | 220/230 V, 50/60 Hz |
8815.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11710785
|
RETSCH
20.727.0002 |
Para reducción de tamaño, sin metales pesados | 400 V/50 Hz |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Especificaciones
Molino de corte | |
700 x 582 x 1675 mm | |
IP54 | |
SM 100 | |
582 mm |
Certificado CE | |
1675 mm | |
700 mm | |
Motor de 3 fases |