Learn More
RETSCH SM 200 Model Cutting Mills
15360.00€ - 15365.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Molino de corte |
---|---|
Certificaciones/conformidad | Certificado CE |
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) | 760 x 576 x 1675 mm |
Requisitos eléctricos | 400 V/50 Hz |
Altura (métrico) | 1675 mm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11700785
|
RETSCH
20.728.0002 |
Para moler sin contaminación por metales pesados |
15360.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11710775
|
RETSCH
20.728.0001 |
Adecuado para moler mezclas de productos blandas, de dureza media, elásticas, fibrosas y heterogéneas |
15365.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 24-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Especificaciones
Molino de corte | |
760 x 576 x 1675 mm | |
1675 mm | |
IP54 | |
SM 200 | |
400 V |
Certificado CE | |
400 V/50 Hz | |
50 Hz | |
760 mm | |
Motor de 3 fases | |
576 mm |