Learn More
Thermo Scientific™ SM(PEG)4 (PEGylated SMCC crosslinker)
Código de producto. 10711185 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
Código de producto. 10711185
Marca: Thermo Scientific™ 22107
Entrecruce aminas a sulfhidrilos con estos entrecruzadores que contienen grupos de éster NHS y maleimida en los extremos de los agentes espaciadores de polietilenglicol solubles en agua (17,6 a 95,2 A).
Thermo Scientific™ Pierce SM(PEG)n es una serie de entrecruzadores de amina a sulfhidrilo que difieren en longitud de 17,6 a 95,2 Å como resultado de los brazos separadores de polietilenglicol que contienen n unidades de etilenglicol (donde n equivale a entre 2 y 24).
Los reactivos SM(PEG)n son seis entrecruzadores que tienen grupos amino y sulfhidrilo reactivos idénticos, pero difieren en la longitud debido a que los brazos espaciadores están compuestos por diferentes unidades de etilenglicol. Sus estructuras (que se muestran abajo) tienen la forma NHS-(PEG)n-maleimida, donde n corresponde a 2, 4, 6, 8, 12 o 24 unidades de polietilenglicol (PEG). Cada reactivo SM(PEG)n se produce en la longitud especificada sin contaminar los análogos de otras longitudes. La disponibilidad de este conjunto de reactivos permite optimizar los experimentos de entrecruzamiento para obtener la mejor eficacia y función de conjugado para la aplicación o el método de análisis previstos. Junto con AMAS (n.º de referencia 22295) y el conocido SMCC (n.º de referencia 22360), estos reactivos permiten el entrecruzamiento entre aminas y sulfhidrilos en espacios de 4,4-95,2 Å. Además, el contenido hidrofílico PEG de los reactivos SM(PEG)n aporta la solubilidad acuosa de estos entrecruzadores y sus conjugados. El PEG es menos inmunogénico que otros tipos de espaciadores de entrecruzadores, lo que hace que estos reactivos sean ideales para la preparación de inmunógenos.
Características destacadas:
  • Serie homóloga con aumento de la longitud del brazo espaciador, ideal para optimizar la conjugación de las interacciones de proteínas.
  • Los agentes separadores solubles en agua de polietilenglicol (PEG) ayudan a mantener o aumentar la solubilidad de las proteínas entrecruzadas.
  • Los reactivos se disuelven fácilmente en DMSO para su posterior dilución en tampones de reacción acuosos.
  • Grupos reactivos: Éster NHS y maleimida
  • Reactivo a grupos amino y sulfhidrilo
NHS-PEG2-maleimida
  • Dos subunidades de óxido de etileno
  • Nombres alternativos: Mal-dPEG2-NHS, NHS-PEG2-maleimida
  • Fórmula molecular C18H23N3o9
  • Longitud del agente espaciador 17,6 Å
  • Masa añadida al elemento diana por entrecruzamiento 310,12
  • MW 425,39
NHS-PEG4-maleimida
  • Cuatro subunidades de óxido de etileno
  • Nombres alternativos mal-dPEG4-NHS, NHS-PEG4-maleimida
  • Fórmula molecular C22H31N3o11
  • Longitud del agente separador 24,6 Å
  • Masa añadida al elemento diana por entrecruzamiento 398,17
  • MW 513.50&
NHS-PEG6-maleimida
  • Seis subunidades de óxido de etileno
  • Nombres alternativos mal-dPEG6-NHS, NHS-PEG6-maleimida
  • Fórmula molecular C26H39N3o13
  • Longitud del agente espaciador 32,25 Å
  • Masa añadida al elemento diana por entrecruzamiento 486,20
  • MW 601,60
NHS-PEG8-maleimida
  • Ocho subunidades de óxido de etileno
  • Nombres alternativos mal-dPEG8-NHS, NHS-PEG8-maleimida
  • Fórmula molecular C30H47N3o15
  • Longitud del agente espaciador 39,2 Å
  • Masa añadida al elemento diana por entrecruzamiento 574,27
  • MW 689,71
NHS-PEG12-maleimida
  • 12 subunidades de óxido de etileno mal-dPEG12-NHS, NHS-PEG12-maleimida
  • Fórmula molecular C38H63N3o19
  • Longitud del agente espaciador 53,4 Å
  • Masa añadida al elemento diana por entrecruzamiento 750,38
  • MW 865,92
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Reactividad química Amino-sulfhidrilo
Cleavable No
Peso molecular 513.5
Pegilado Sí
Longitud del brazo del separador 24,6 Å
Contenido y almacenamiento Tras su recepción, almacenar desecado a -20 °C.
Permeabilidad celular No
Condiciones de envío Ambiente
Línea de productos Pierce
Método de etiquetado Etiqueta química
Tipo de enlace cruzado Heterobifuncionales
Fracción reactiva Maleimide, NHS Ester
Separador Medio (de 10 a 30 Å)
Formulario Sólido
Cantidad 1 g
Solubilidad Agua
Formato Estándar
Soluble en agua Sí
Tipo de producto Entrecruzador