Learn More
Scientific Industries SI™ Ampula pequeña/accesorio de tubo
Click to view available options
Admite:
4 tubos de 15 a 17 mm de diámetro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Para su uso con la familia de mezcladores Vortex-Genie 2 y el pulso Vortex-Genie.
- Los tubos y las ampollas encajan en su lugar para una agitación vigorosa de extremo a extremo
- Admite hasta cuatro tubos o ampollas de 15-17 mm de diámetro
Especificaciones
Especificaciones
| Admite | 4 tubos de 15 a 17 mm de diámetro |
| Para utilizar con (equipo) | Familia de mezcladores Vortex-Genie 2, Vortex-Genie Pulse |
| N.º de posiciones | 4 |