Learn More
Brady™ Etiquetas de laboratorio de poliéster ultrafino de núcleo pequeño con tapón de vial
Los marcadores de poliéster Freezerbondz™ (B-492) duraderos están diseñados para aplicaciones de identificación de laboratorio como viales, tubos para centrífuga, tubos de ensayo, varillas y portaobjetos.
Marca: Brady™ 142077
180.13 EUR hasta el 2024-08-02
Use el código promocional "21726" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Descripción
Las etiquetas B-492 se pueden aplicar a superficies congeladas, incluidos el vidrio y el polipropileno, que se han almacenado en nitrógeno líquido envueltas alrededor de sí mismas por lo menos 3,175 mm (1/8 pulgadas). El material de poliéster blanco mate tiene un adhesivo acrílico permanente y se puede imprimir por transferencia térmica. Buena resistencia a las manchas de impresión, resistencia a disolventes y buen rendimiento a temperaturas altas/bajas.
- 1500 etiquetas/rollo
- Dimensiones de la etiqueta: 25,4 x 12,7 mm
- Diámetro de etiqueta secundario: 9,52 mm
- Aplicaciones: Identificación general, etiquetado de laboratorio
- Material: Poliéster
- Propiedades de la etiqueta: Etiquetas adhesivas fuertes, etiquetas para baja temperatura
- Tipo de adhesivo: Acrílico
Especificaciones
Acrílico | |
Poliéster | |
De -320° a +212 °F |
Blanco | |
25,4 x 12,7 mm | |
-196°C a +100°C |