Learn More
Cole-Parmer™ Sondas estándar de tipo K Digi-Sense™
Código de producto. 11831375 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Temperatura (métrico):
De -150 °C a +311 °C
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11831375
Marca: Cole-Parmer™ 0850556
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estas sondas de diámetro pequeño para tomar lecturas rápidas en áreas de difícil acceso. Las sondas estándar de tipo K Cole-Parmer™ Digi-Sense™ son ideales para su uso con líquidos, gases y semisólidos.
Los mangos de ABS (acrilonitrilo butadieno estireno) proporcionan un diseño ligero para facilitar el uso y garantizar la durabilidad. Los mangos de la sonda disponen de un resorte de protección contra tirones que protege la conexión del cable contra daños debidos a flexiones y tirones repetidos. Cada sonda viene con un miniconector ANSI codificado por colores: tipo J-negro, tipo K-amarillo, tipo T-azul y tipo E-morado. Tiempo de repuesta: 2 segundos o más.
Especificaciones
Temperatura (métrico) De -150 °C a +311 °C