Learn More
Hamilton™ Stainless Steel Small Hub Removable Custom Needles
Used for animal injections to limit tissue damage and sample loss.
Marca: Hamilton™ 7804-05
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Esterilizable en autoclave
- Se suministra en un paquete de 6
- Se pueden utilizar con jeringas de estilo (RN) extraíbles que son de 100 μl y más pequeñas
- Hay disponibles longitudes y estilos de punta personalizadas
- Las agujas extraíbles tienen un volumen muerto mínimo y, por esta razón, se recomiendan más que una conexión luer o luer lock
Especificaciones
Esterilizable en autoclave | |
25 G | |
0,52 mm | |
6/paq. | |
2, 3 o 4 |
Stainless Steel | |
0,26 mm | |
Aguja extraíble de cono pequeño | |
Entre 9,5 y 304 mm |