Learn More
Estándar de viscosidad de muestras pequeñas ASTM D2162; certificación UKAS ISO/IEC17025 e ISO 17034, viscosidad cinemática nominal 3351 cSt (40 °C), Paragon Scientific™
Certificado de conformidad estricta con ASTM D2162 en 40 °C y 100 °C bajo nuestra 17025 17034 acreditación ISO e ISO y fabricado específicamente para los usuarios de ASTM D7279, método de prueba estándar para viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos.
Marca: Paragon Scientific HVS13
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Trazabilidad completa según las normas internacionales
- Garantiza el pleno cumplimiento de los protocolos de los métodos de prueba ASTM e IP
- Certificado en estricta conformidad con ASTM D2162
- 60Solución rentable de menor volumen ml
- Embalaje de seguridad a prueba de manipulación.
- 2 años de vida útil
- Fabricado en el Reino Unido
Título del producto
Valores nominales citados. Los valores certificados variarán de lote a lote.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido