Learn More
Labconco™ Bandeja pequeña: Accesorio para secadores de bandejas para grandes volúmenes o con taponado FreeZone™
Tienda Labconco Corporation Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Secador de bandejas FreeZone™
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Bandeja pequeña
- Bandeja de acero inoxidable para contener líquidos o artículos a granel para liofilización
- Las dimensiones se ajustan perfectamente al secador de bandejas FreeZone, de 294,64 mm × 261,62 mm × 22,86 mm (11,6 pulgadas × 10,3 pulgadas × 0,9 pulgadas) (An × F × Al)
- Facilita la carga y descarga de muestras, así como la limpieza al utilizar el secador de bandejas (se vende por separado)
Especificaciones
Especificaciones
| N.º de estantes | 0 |
| Material | Acero inoxidable (304) |
| Para utilizar con (equipo) | Secador de bandejas FreeZone™ |
| Incluye | Bandeja de acero inoxidable |
| Anchura (imperial) | 10,3 in |
| Altura (imperial) | 0,9 in |
| Longitud (imperial) | 11,6 in |
| Peso con embalaje (imperial) | 2,5 lb |