Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fraccionamiento a granel SMART Digest™: Proteína A
Utilice este kit para la purificación de inmunoglobulinas antes de la digestión de proteínas A.
Marca: Thermo Scientific™ 60114-104
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
Descripción
Obtenga una inmunocaptura rápida, sencilla, altamente reproducible y sensible mediante la alta capacidad de carga de los kits de fraccionamiento a granel Thermo Scientific™ SMART Digest™: Proteína A. Estos kits se han diseñado para superar los desafíos asociados con frecuencia al proceso de limpieza de proteínas mediante un flujo de trabajo de captura sencillo.
Los kits de proteína A de fraccionamiento a granel SMART Digest contienen gránulos (magnéticos o no magnéticos, el magnético permite la automatización) diseñados para purificar inmunoglobulinas mediante una afinidad específica y fuerte por la unión a la porción Fc de la molécula. Las interferencias no deseadas se eliminan dejando una muestra limpia que contiene la molécula diana. Una vez completada, la digestión posterior se puede facilitar con las enzimas SMART Digest, si es necesario.
Especificaciones
Kit de fraccionamiento de proteínas A a granel SMART Digest, magnético, soluble | |
Terminación C de aminoácidos de arginina y lisina | |
Resina soluble SMART Digest, a granel magnética | |
SMART Digest | |
Resina soluble magnética a granel SMART Digest |
Proteína A | |
Tripsina | |
Preparación de muestras de digestión de proteínas e inmunocaptura | |
Inmunocaptura |