Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fraccionamiento a granel SMART Digest™: proteína G
Obtenga una inmunocaptura rápida, sencilla, altamente reproducible y sensible mediante la alta capacidad de carga de los kits de fraccionamiento a granel Thermo Scientific SMART Digest: Proteína G.
Marca:  Thermo Scientific™ 60115-104
1486.07 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15860182
  • 1955.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 17-03-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Obtenga una inmunocaptura rápida, sencilla, altamente reproducible y sensible mediante la alta capacidad de carga de los kits de fraccionamiento a granel Thermo Scientific™ SMART Digest™: Proteína G. Estos kits superan los desafíos asociados con frecuencia a la limpieza de proteínas mediante un flujo de trabajo de captura sencillo.
Kits de fraccionamiento a granel SMART Digest: La proteína G contiene gránulos diseñados para purificar inmunoglobulinas mediante una afinidad específica y fuerte por la unión a las porciones Fab y Fc de la molécula. Elija entre gránulos no magnéticos o gránulos magnéticos que permitan la automatización. Las interferencias no deseadas se eliminan dejando una muestra limpia que contiene la molécula diana. Una vez completada, realice la digestión con enzimas SMART Digest, si es necesario.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, proteína G, magnético, soluble
Terminación C de aminoácidos de arginina y lisina
Resina soluble SMART Digest, a granel magnética
SMART Digest
Resina soluble magnética a granel SMART Digest
Proteína G
Tripsina
Preparación de muestras de digestión de proteínas e inmunocaptura
Inmunocaptura