Learn More
Thermo Scientific™ Kits de fraccionamiento a granel SMART Digest™: Streptavidina
Tienda Thermo Scientific ProductosDescripción
Realice una inmunocaptura de estreptavidina simple y fácil para la limpieza de muestras de proteínas antes del análisis o de la digestión de proteínas.
Obtenga una inmunocaptura rápida, sencilla, altamente reproducible y sensible mediante la alta capacidad de carga de los kits de fraccionamiento a granel Thermo Scientific™ SMART Digest™: Estreptavidina. Estos kits se han diseñado para superar los desafíos asociados con frecuencia al proceso de limpieza de proteínas mediante un flujo de trabajo de captura sencillo.
El kit contiene gránulos con una fracción de estreptavidina unida que habilita una unión estreptavidina-biotina sólida con la molécula biotinilada adecuada con afinidad específica para la biomolécula objetivo. Las interferencias no deseadas se eliminan dejando una muestra limpia que contiene la molécula diana. Una vez completada, la digestión posterior se puede facilitar con las enzimas SMART Digest, si es necesario.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Kit de fraccionamiento a granel SMART Digest, estreptavidina, magnética, sin tripsina soluble |
| Capture | Estreptavidina |
| Cleavage | Terminación C de aminoácidos de arginina y lisina |
| Enzima | Tripsina |
| Formato | Resina a granel magnética SMART Digest |
| Para utilizar con (aplicación) | Preparación de muestras de inmunocaptura |
| Línea de productos | SMART Digest |
| Tipo | Inmunocaptura |
| Incluye | Resina magnética a granel SMART Digest |