Learn More
Thermo Scientific™ Kits de quimotripsina SMART Digest™
Obtenga una digestión de proteínas de quimotripsina rápida, sencilla y altamente reproducible para la cuantificación y caracterización de péptidos en la investigación biofarmacéutica.
702.56€ - 1360.00€
Especificaciones
Capture Ninguno
Cleavage Enlaces peptídicos de residuos aromáticos (p. ej., tirosina, fenilalanina, triptófano)
Línea de productos SMART Digest
Tipo Digestión de proteínas
Ver más especificaciones
Productos 10
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Descripción Precio Cantidad y disponibilidad  
15751717
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-104
Kit de quimotripsina SMART Digest, con placa de recogida
751.40€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
16593432
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-104-MB-LPH
kit de quimiotripsina Smart Digest, partícula magnética, a granel, pH bajo
817.71€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15698663
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-104-B
Kit de quimotripsina SMART Digest, opción de resina a granel
702.56€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15608673
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-104-MB
Kit de quimotripsina SMART Digest, opción de resina a granel magnética
820.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15761717
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-105
Kit de quimotripsina SMART Digest, con placa de recogida/filtro
895.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15618673
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-105-B
Kit de quimotripsina SMART Digest, opción de resina a granel con filtro/placa de recogida
1185.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15628673
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-105-MB
Kit de quimotripsina SMART Digest, opción de resina a granel magnética con filtro/placa de recogida
1200.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15771717
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-106
Kit de quimotripsina SMART Digest con SOLAµ/placa de recogida
1075.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15638673
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-106-B
Kit de quimotripsina SMART Digest, opción de resina a granel con SOLAµ/placa de recogida
1360.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
15648673
Ver documentos
Thermo Scientific™
60109-106-MB
Kit de quimotripsina SMART Digest, opción de resina a granel magnética con SOLAµ/placa de recogida
1125.00€
cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Obtenga unos resultados analíticos de alta calidad de la digestión de proteínas utilizando los kits de quimotripsina Thermo Scientific™ SMART Digest™. Estos kits, que representan un avance significativo en el proceso de preparación de muestras para investigaciones biofarmacéuticas y de proteínas, proporcionan una digestión de las proteínas rápida y sencilla con alta reproducibilidad, alta sensibilidad y altos niveles de calidad de los datos en un formato que es compatible con la automatización. Los kits SMART Digest son una mejora considerable con respecto a las tecnologías de digestión de proteínas en solución, que no son reproducibles, tienen una escasa sensibilidad y emplean metodologías prolongadas no susceptibles a la automatización.
Digestión de proteínas de quimotripsina
Caracterice y cuantifique proteínas con mayor rapidez y facilidad que nunca mediante el uso de los kits SMART Digest. Esta versión del kit utiliza la quimotripsina, que escinde los enlaces peptídicos formados por residuos aromáticos como la tirosina, la fenilalanina y el triptófano.
Fácil y sencillo
  • Aumento significativo de la velocidad de procesamiento de muestras
  • Proceso sencillo
  • Automatice fácilmente todo el protocolo para lograr una alta velocidad de procesamiento
Resultados fiables
  • Mayor reproducibilidad con respecto a los protocolos existentes
  • Mayor sensibilidad
  • Mayor fiabilidad de los datos
Reduce de manera significativa el tiempo de preparación de las muestras
Normalmente, se realiza en menos de 60 minutos (en función de complejidad de la muestra) para lograr la plena digestión, mientras que una digestión en solución puede tardar hasta 24 horas.
Muestras más limpias
La reducción del número de sustancias químicas usadas y el diseño de la quimotripsina inmovilizada ayuda a reducir los efectos de las modificaciones postraslacionales (PTM) inducidas químicamente y autolisis. Los resultados son más fáciles de interpretar.
Se puede combinar con placas de extracción en fase sólida (SPE) SOLAµ para la desalinización
Cuando se utilizan con SMART Digest para la desalinización, las placas de extracción en fase sólida Thermo Scientific™ SOLAµ™ SPE ofrecen una solución de preparación de muestras rápida, fácil de utilizar, sólida y de fácil automatización para el análisis de biomoléculas.
Especificaciones
Especificaciones
Ninguno
Enlaces peptídicos de residuos aromáticos (p. ej., tirosina, fenilalanina, triptófano)
SMART Digest
Digestión de proteínas