Learn More
Thermo Scientific™ Kits de proteína A SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA)
Obtenga una digestión de proteínas e inmunocaptura rápida, sencilla, altamente reproducible y sensible en un solo pocillo para sus estudios de biomarcadores.
Marca:  Thermo Scientific™ 60111-104
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15618693
  • 1317.88€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 02-01-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Obtenga una inmunocaptura y digestión de proteínas rápidas, sencillas, altamente reproducibles y sensibles en un solo pocillo con los kits de proteína A Thermo Scientific™ SMART Digest™ ImmunoAffinity (IA). Estos kits se han diseñado para eliminar los retos a menudo asociados con el proceso de cuantificación de biomarcadores al proporcionar un flujo de trabajo sencillo y fácil de digestión de captura que solo tarda horas, en lugar de toda la noche. Los kits de proteína A SMART Digest IA proporcionan una purificación dirigida de inmunoglobulinas mediante la utilización de la fuerte afinidad para la unión a la porción Fc de la molécula.
Solución para los retos que presenta la cuantificación de bajo nivel en matrices complejas
La necesidad de identificar biomarcadores de bajo nivel está obligando a la comunidad analítica a lidiar con niveles extremadamente altos de analito y de complejidad de la muestra, lo que complica la cuantificación.
Como estas proteínas están menudo presentes en niveles bajos en matrices biológicas complejas, normalmente se emplea un paso de captura de inmunoafinidad para purificar la muestra y aumentar la sensibilidad. Este paso suele ir acompañado de una digestión de proteínas. Los procesos actuales requieren a menudo mucho tiempo, varios pasos y tienden a no ser reproducibles.
Inmunocaptura y digestión de proteínas en un solo pocillo
Estos kits de IA ofrecen un proceso que resulta:
  • Rapidez
  • Simple
  • Altamente reproducible
  • Sensible
El diseño exclusivo reduce el flujo de trabajo a horas
En los kits SMART Digest IA, los reactivos de inmunocaptura y la tripsina térmicamente estable activada por temperatura se han coinmovilizado en una resina. Tras el enriquecimiento, la enzima se activa a temperaturas elevadas para la digestión acelerada bajo condiciones de desnaturalización de proteínas, lo que se traduce en un flujo de trabajo que requiere horas en lugar de toda una noche.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Kit SMART Digest IA, proteína A magnética
Terminación C de aminoácidos de arginina y lisina
Resina SMART Digest, magnética
SMART Digest
Resina SMART Digest magnética
Proteína A
Tripsina
Cuantificación de péptidos
Inmunocaptura + digestión de proteínas combinadas en un único gránulo