Learn More
Cole-Parmer™ Espátulas desechables de polipropileno, azul
Reduzca la contaminación cruzada con estas espátulas desechables de polipropileno. Las espátulas desechables de polipropileno son ideales para la transferencia, recogida y manipulación de materiales químicos y biológicos. Las espátulas cuentan con un extremo de cuchara y un extremo de espátula.
Marca: Cole-Parmer™ 06265-18
87.67 EUR hasta el 2025-04-30
Use el código promocional "24155" para aplicar la oferta.
Descripción
Reduzca la contaminación cruzada con estas espátulas desechables de polipropileno. Las espátulas desechables de polipropileno Smart Spatula™ son ideales para la transferencia, recogida y manipulación de materiales químicos y biológicos. Las espátulas cuentan con un extremo de cuchara y un extremo de espátula.
- Espátulas de polipropileno (PP) desechables
- Usar como espátula, varilla de agitación o espátula de caucho
- El extremo contorneado es infragmentable incluso cuando se expone a nitrógeno líquido
- Lo suficientemente flexible para caber en muchos recipientes pequeños para raspar o recoger muestras
- El núcleo hueco reduce la transferencia de calor y frío
- Puede usarse con ácidos y bases diluidos
- Esterilizable en autoclave
Especificaciones
300 paq. | |
Extremo de cuchara, extremo de espátula | |
Sí | |
En la transferencia, recogida y manipulación de materiales químicos y biológicos, utilizado con ácidos y bases diluidos, reduce la contaminación cruzada | |
210 mm |
Esterilizable en autoclave | |
Azul | |
Espátula | |
Polipropileno |
Sugerencias de productos
Los clientes que vieron este artículo también vieron
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
Spotlight
Ofrecemos grandes descuentos para una gran variedad de productos muy conocidos, como productos químicos, material esencial de laboratorio, productos para ciencias de la vida, equipos, consumibles y productos de seguridad.Promo Code: 24155Expires: 2025-04-30
Days
29Hours
3Minutes
2Seconds
12