Learn More
Eppendorf™ SmartBlock DWP500
Tienda Eppendorf Productos
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Placas Deepwell de 96/500 μl
Descripción
- Para placa Eppendorf de pocillos profundos 96/500 μ l
- El diseño de bloque optimizado permite una transferencia óptima de la temperatura dentro de la muestra para recibir excelentes resultados
- La calibración específica de Eppendorf SmartBlock mediante tecnología de sensor integrada maximiza la precisión de la temperatura y homogeneidad
- Cada SmartBlock se inspecciona individualmente en la producción para comprobar la precisión de la temperatura y se entrega con un certificado incluido específico de número de serie para fines de documentación
- Termobloques aislados para un funcionamiento ergonómico: no quemará su dedos (concepto PhysioCare)
- Reconocimiento automático de bloques para una manipulación segura
- La tecnología Eppendorf QuickRelease™ permite un intercambio de bloques rápido y sencillo: sin necesidad de herramientas
- Limitado a ThermoMixer C y termostato C.
Especificaciones
Especificaciones
Para utilizar con (equipo) | Placas Deepwell de 96/500 μl |
Tipo | Bloque |
Incluye | Tapa |
Ofertas especiales
-
Multiple Manufacturers
-
Multiple Manufacturers
Oferta en pruebas de productos lácteos y vegetales
Productos de prueba de calidad para todas sus necesidades.Promo Code: 24134Expires: 2025-03-31
Título del producto
Eppendorf™ SmartBlock DWP500 >
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido