Learn More
LevGo™ Hojas de cuchilla de seguridad SmartSlicer™
Descripción
- Corte limpiamente los geles de agarosa* directamente en la caja de luces sin arañar la superficie. Perfectas para cortar tejidos blandos y material vegetal
- Ajuste el tamaño requerido simplemente cortando con tijeras.
- Disponible en dos tamaños y fabricado en los EE. UU. con PET para uso alimentario
- Se suministran en paquetes de 100
Especificaciones
Especificaciones
| Material de la hoja | PET para uso alimentario |
| Tipo de producto | Blade |
| Para utilizar con (aplicación) | Corte geles de agarosa, tejidos blandos y material vegetal |
| Tamaño | L |
| Desechables | Sí |
| Esterilidad | No estéril |
| Grosor (métrico) | 0,22 mm |
| Certificaciones/conformidad | Food Grade |
| Esterilizables en autoclave | Not Autoclavable |
| Cantidad | 10/paq. |
| Mostrar más |