Learn More
SMC1 Monoclonal Antibody (6B11), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Thermo Scientific MA532943
Código de producto. 16326354
  • 632.00€ / 100 microlitros
Explore más ofertas especiales
Alertas:
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:24111
Descripción
Descripción
Structural Maintenance of Chromosomes (SMC) family proteins play critical roles in various nuclear events that require structural changes of chromosomes, including mitotic chromosome organization, DNA recombination and repair and global transcriptional repression. The chromo proteins are conserved in eukaryotes and lead to mitotic chromosome segregatior defects. This suggests a critical function of SMC family proteins in mitotic chromosome dynamics. SMC1 and SMC3 form a heterodimeric complex required for metaphase progression in mitotic cells. Specifically this SMC1/SMC3 complex is responsible for sister chromatid cohesion during metaphase. Mutations in the gene can lead to Cornelia de Lange syndrome 2.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Mostrar más
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
SMC1 Monoclonal Antibody (6B11), Invitrogen™ > 100 μL; Unconjugated