missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SMC1, p Ser957 Antibody (1F9), Novus Biologicals™

Código de producto. 30036260 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
50 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
50 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
30036260 50 μL 50 microlitros
30034669 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30036260

Marca: Novus Biologicals NBP32638850ul

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Monoclonal Antibody

SMC1 Monoclonal antibody specifically detects SMC1 in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno SMC1
Aplicaciones Western Blot, ELISA
Clasificación Monoclonal
Clon 1F9
Conjugado Unconjugated
Dilución Western Blot 1:500-1:5000, ELISA
Formulación PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Alias de gen CDLS2, DXS423ESMC1 structural maintenance of chromosomes 1-like 1 (yeast), KIAA0178DKFZp686L19178, Sb1.8, SB1.8MGC138332, segregation of mitotic chromosomes 1, SMC protein 1A, SMC1 (structural maintenance of chromosomes 1, yeast)-like 1, SMC1 structural maintenance of chromosomes 1-like 1, SMC-1A, SMC-1-alpha, SMC1L1, SMC1SMC1alpha, SMCB, structural maintenance of chromosomes 1A, structural maintenance of chromosomes protein 1A
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from Human SMC1 [p Ser957] [UniProt Q14683]
Método de purificación Affinity purified
Cantidad 50 μL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación Cancer, Cell Cycle and Replication, Checkpoint signaling, Chromatin Research, DNA Double Strand Break Repair, DNA Repair, Phospho Specific
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 8243
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
Formulario Purified
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.