Learn More
Justrite™ Receptáculo para colillas de cigarrillo Smokers Cease-Fire™
Click to view available options
Color:
Adobe beige
Deco negro
Peltre
Terracota
Verde bosque
Material:
Polietileno
Polietileno de alta densidad (HPDE)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Recoge de forma segura colillas antiestéticas
- La construcción de HDPE con un aditivo pirorretardante y protección UV no se oxidará, deformará, agrietará ni desconchará
- El balde con revestimiento de acero galvanizado reduce el riesgo de incendio y facilita la limpieza
- La exclusiva apertura con protección para lluvia mantiene alejada la lluvia y otros residuos para reducir más el riesgo de incendio
- En ambientes con alta humedad, su exclusiva estructura interna antigoteo evita que se escape la condensación de alquitrán
- Las muescas de fijación ofrecen seguridad y mayor estabilidad en condiciones climáticas adversas
Información de órdenes
Dimensiones (D.E. x Al): 16.5 x 41.9 x 97.8 cm (38.5 pulg).
Certifications
Conformidad con la ADA. Probado contra incendios por FM y con aprobación de FM Global.
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 L |
| Certificaciones/conformidad | FM, ADA |
| Diámetro exterior (métrico) | 41,9 cm |
| Diámetro exterior (imperial) | 16,5 in |
| Capacidad (imperial) | 4 gal |
| Color | Deco negro |
| Altura (métrico) | 97,8 cm |
| Cantidad | 1 unidad |
| Forma | Redondo |
| Peso (imperial) | 14,5 lb |
| Mostrar más |