Learn More
Saint Gobain Life Sciences Tubos de capas suaves
Click to view available options
Diámetro interior (imperial):
0,63 in
Tamaño de la unidad:
15 metros
Descripción
Hechos de silicona curada al platino con un orificio de ingenierá ultraliso para inhibir el crecimiento bacteriano y con el mínimo de extraíbles para ayudar a mantener la integridad del líquido. Biocompatibilidad documentada para aplicaciones sensibles. Puede esterilizarse mediante autoclave, radiación o gas. Temperatura de funcionamiento máxima recomendada 200 °C.
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Diámetro interior (imperial) | 0,63 in |
| Diámetro interior (métrico) | 15,9 mm |
| Material | Silicona curada con platino |
| Diámetro exterior (imperial) | 0.88 in., 22,3 mm |
| Grosor (imperial) | 1/8 in. |
| Grosor (métrico) | 3,2 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Sensitive Applications |
| Presión máxima | 0,49/0,36 bar |
| Max. Operating Temperature (English) | 392°F |
| Mostrar más |