Learn More
Motic™ SMZ 160 Stereo Microscopes
This stereo zoom microscope comes with a 1:6.4 zoom range and an all metal body with classic illumination.
656.00€ - 1030.00€
Especificaciones
Potencia de aumento | 10X |
---|---|
Tipos de objetivos | Auxiliary Objectives (0.3X, 0.5X, 0.63X, 0.75X, 1.5X, 2X) |
Eyepiece | WF 10X/20 mm |
Distancia de trabajo | 100 mm |
Código de producto | Marca | Estilo de cabeza | Estilo de la base | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Estilo de cabeza | Estilo de la base | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17847285
|
Motic™
1100201300151 |
Binocular | Plain Stand |
656.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-05-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17804501
|
Motic™
1100201300161 |
Trinocular | Plain Stand |
774.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17826011
|
Motic™
1100201300171 |
Binocular | LED Stand |
846.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17860015
|
Motic™
1100201300181 |
Trinocular | LED Stand |
1030.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 12-06-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
The SMZ-160 is ideal for educational purposes in high schools and universities, but is also great for industrial quality control.
- Greenough Zoom Optical System
- 45° stereomicroscope head
- 6:1 zoom ratio
- Diopter Adjustment: ±5
Especificaciones
10X | |
Auxiliary Objectives (0.3X, 0.5X, 0.63X, 0.75X, 1.5X, 2X) | |
WF 10X/20 mm | |
100 mm |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Motic™ SMZ 160 Stereo Microscopes