Learn More
Motic™ SMZ-160-Trinocular head
This Trinocular Head is compatible with the SMZ-160 microscope.
Marca: Motic™ 1101010100921
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- SMZ-160-Trinocular Head.
- Includes 2 10x/20 mm eyepieces.
Especificaciones
2 eyepieces of 10X/20 mm | |
None | |
Head only, need also a stand and light | |
SMZ-160 (Trinocular Head only) | |
None | |
10x/20 mm |
10X | |
20 mm | |
5 years | |
Trinocular | |
Observation of Sample in 3D |
Título del producto
Motic™ SMZ-160-Trinocular head > Trinocular Head
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido