Learn More
Motic™ Estereomicroscopio de aumento de la serie SMZ171
El mando de zoom proporciona acceso a todo el intervalo de zoom de 6,7:1, que se traduce en un amplio rango de ampliación de 7,5X-50X con lentes WF10X/23 mm estándar. El estereomicroscopio de aumento de la serie SMZ171 Motic™ hace que sea fácil pasar de una vista general de las muestras a estructuras pequeñas.
Marca:  Motic™ 1100200600758
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15150073
  • 1095.00€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 25-06-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
  • El sistema óptico Greenough ofrece imágenes nítidas y claras. La parfocalidad está garantizada durante el funcionamiento mediante el gran intervalo de zoom de 6,7:1.
  • 5 topes de clic en el fluido zoom permiten una reproducción precisa de las amplificaciones con fines de medición.
  • Un gran campo de visión está garantizado gracias a las lentes estándar 10X/23.
  • La gran distancia de trabajo de 110 mm ofrece espacio suficiente para tareas de preparación y reparación, mediante el uso de una extraordinaria profundidad de visión para ofrecer una imagen 3D vertical convincente.
  • La flexibilidad del sistema permite configuraciones más complejas con soportes de tipo jirafa, fuentes de luz externas y una actualización a una estación de documentación completa.
Especificaciones
Especificaciones
Placa de platina de color blanco/negro y tapa antipolvo
Acromático
Zoom 1:6,7
2 años para piezas eléctricas/5 años para piezas ópticas y mecánicas
SMZ-171-BP
Requiere iluminación externa
1 unidad
De 7.5X a 50X
23 mm
303 x 239 x 405 mm
Estereomicroscopio con zoom
Binocular, inclinación de 45°, rotación de 360°
WF10X/23 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Motic™ Estereomicroscopio de aumento de la serie SMZ171 > Aumento: de 7,5 a 50X